Acide urique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO171290250EA 55 EUR InStock
ACRO171290250 ACRO171291000 ACRO171290010
Acide urique 99+%
Acide urique
Formule: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
Merck Index: 12,10014
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité