Acide urique
Fournisseur: Molekula
MOLE18110589-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18110589-25G
Acide urique
Acide urique
Formule: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Point de fusion: 436 °C
Densité: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
Merck Index: 12,10014
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité