1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
129500050 129505000
ACRO129500050EA 21.4 EUR InStock
ACRO129500050 ACRO129505000
1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine 95%
1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.805 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Numéro MDL: MFCD00008053
Numéro CAS: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
ONU: 2734
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥94 %
Color scale ≤25 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité