1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
91282-25MGEA 141 EUR InStock
91282-25MG
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol, Supelco®
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00046377
Numéro CAS: 1229-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité