1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Rouge Organol® BS
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.11747.0025EA 122 EUR InStock
1.11747.0025
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Millipore®
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₂H₁₆N₄O
MW: 352,4 g/mol
Point de fusion: 205,3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
Merck Index: 12,09054
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 199 °C (decomposition)
Molar Mass 352.39 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité