Pyridoxine chlorhydrate 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150770500 150772500
ACRO150770500EA 163 EUR InStock
ACRO150770500 ACRO150772500
Pyridoxine chlorhydrate 98+%, très pur
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Point de fusion: 214 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility Solution
pH 2.4 to 3.0 (5 % in water)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dry basis)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité