Pyridoxine chlorhydrate
Fournisseur: Merck
47862.EA 42 EUR InStock
47862.
Pyridoxine chlorhydrate
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
MW: 205,64 g/mol
Point de fusion: 214…215 °C
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
Merck Index: 13,08072
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/28/28506728.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité