N,N-Diéthyl-m-toluamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17486.0E A17486.22 A17486.36
A17486.0EEA 296 EUR InStock
A17486.0E A17486.22 A17486.36
N,N-Diéthyl-m-toluamide ≥97%
N,N-Diéthyl-m-toluamide
Purity: 97% CAS No.: 134-62-3 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.27 Flash Point: 145°(293°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 110-112°/1mm Beilstein Reference: 2046711 Merck Reference: 14,2856 MDL No.: MFCD00009046
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.997
Point d'éclair: 145 °C (293 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009046
Numéro CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 14,2856
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité