N,N-Diéthyl-m-toluamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DiéthyltoluamideDiéthyl-m-toluamide
EHERC12100000EA 91.2 EUR InStock
EHERC12100000
N,N-Diéthyl-m-toluamide
N,N-Diéthyl-m-toluamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00009046
Numéro CAS: 134-62-3
Merck Index: 13,02876
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité