Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Fournisseur: VWR Chemicals
87945.180EA 66.6 EUR InStock
87945.180
Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Acide sulfanilique
Informations de commande: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité