Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (6%) Reag. Ph. Eur. 1086201
Fournisseur: VWR Chemicals
87944.180EA 117 EUR InStock
87944.180
Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (6%) Reag. Ph. Eur. 1086201
Acide sulfanilique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité