Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride, 4-Fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
005792-5G 005792-1G
FLUO005792-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005792-5G FLUO005792-1G
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle
Chlorure de 4-fluoro-3-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C (20 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631426
Numéro CAS: 455-84-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité