Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM03757.0001EA 0 EUR InStock
MAYBKM03757.0001 MAYBKM03757DA CHMPKM03757.250
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084909
Numéro CAS: 55854-46-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité