Ammoniaque 2 M dans le methanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
368391000 368398000
368391000.EA 102 EUR InStock
368391000. 368398000.
Ammoniaque 2 M dans le methanol, AcroSeal®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 17,03 g/mol
Densité: 0.787 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité