Ammonium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
05337.3000 05337.2000 05337.5020
KRAF05337.3000EA 95.3 EUR InStock
KRAF05337.3000 KRAF05337.2000 KRAF05337.5020
Ammonium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité