Ammonium chlorure 100 g/l pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
05482.3000 05482.2000 05482.5020
KRAF05482.3000EA 63.3 EUR InStock
KRAF05482.3000 KRAF05482.2000 KRAF05482.5020
Ammonium chlorure 100 g/l pour analyses
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Densité: 1.073 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité