Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Disulfate de cérium
FFCHFF0211000EA 0 EUR InStock
FFCHFF0211000
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité