L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu brillant de Coomassie G250, pure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Brilliant blue G-250, Serva Blue G, Coomassie Blue G 250, Xylene Brilliant Cyanine G, Brillant blue G, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, C.I. 42655, Acid Blue 90, Sodium 3-(((4-((4-((4-ethoxyphenyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-methylphenyl)(ethyl)amino)methyl)benzenesulphonate, Brilliant indocyanine G, Brilliant Blue G
MQ200
B0770-100G B0770-25G B0770-5G
B0770-100GEA 1160 EUR InStock
B0770-100G B0770-25G B0770-5G
Bleu brillant de Coomassie G250, pure, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie G250
Brilliant Blue G has been used for determining the urine protein concentration. It has been used for the protein band detection after SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). It has been used as a P2X7R (purinergic receptor) antagonist.
Brilliant Blue G is used for staining protein(s) in polyacrylamide gels. It is also a P2X7 purinergic receptor antagonist. The receptor is mainly involved in neuroinflammatory events. In human SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mouse, administration of brilliant blue G reduces body weight loss. However, it does not affect survival or motor coordination in transgenic mice. P2X7 purinergic receptor antagonist.
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c1a7c2ddcc3f19f5110b2390a9fb0e90952390&vid=3ac5f95ac0e28157d472566d71a95534506b5e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Dark Blue to Very Dark Blue
Solubility (Form), 1 mg/ml, H₂O Solution
Suitability, Suitable for use as a reagent in protein determinations Suitable
Purity (HPLC) ≥80%
Recommended Retest Period 4 years
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité