Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-2'-méthylbenzhydrylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodiumBleu de Coomassie® brillant G250
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.15444.0025EA 59.7 EUR InStock
1.15444.0025
Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie G250
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité