Bleu brillant de Coomassie® R250, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bleu de Coomassie® brillant R250Hydrogéno[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de monosodium
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12553.0025EA 54.9 EUR InStock
1.12553.0025
Bleu brillant de Coomassie® R250, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie® R250
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825,98 g/mol
Point de fusion: 174…180 °C
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité