Dibenzo[a,j]anthracène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-095EA 882 EUR InStock
PROOBCR-095
Dibenzo[a,j]anthracène
Dibenzo[a,j]anthracène
Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Numéro CAS: 224-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité