Diméthoxy(diméthyl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12025.14 A12025.22
A12025.14EA 50.9 EUR InStock
A12025.14 A12025.22
Diméthoxy(diméthyl)silane ≥97%
Diméthoxy(diméthyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 1112-39-6 Molecular Formula: C4H12O2Si Formula Weight: 120.22 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: -80° Boiling Point: 81-82° Beilstein Reference: 1733694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00025691
Formule: C₄H₁₂O₂Si
Point d'ébullition: 81…82 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025691
Numéro CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité