Diméthoxy(diméthyl)silane 95+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
351530010 351531000
351530010.EA 200 EUR InStock
351530010. 351531000.
Diméthoxy(diméthyl)silane 95+%, AcroSeal®
Diméthoxy(diméthyl)silane
Formule: C₄H₁₂O₂Si
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.865 g/cm³
Point d'éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025691
Numéro CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité