Fer (III) chlorure hexahydraté
Fournisseur: Hach
Synonyms: Trichlorure de fer hexahydraté
HACH2171820EA 106 EUR InStock
HACH2171820
Fer (III) chlorure hexahydraté
Fer (III) chlorure hexahydraté
Formule: FeCl₃·6H₂O
MW: 270,3 g/mol
Point d'ébullition: 280…285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149712
Numéro CAS: 10025-77-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/51/16640551.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité