Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Endosulfan

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Endosulfan I

PROONMIAP1368EA 371 EUR InStock
PROONMIAP1368
α-Endosulfan
α-Endosulfan


Formule: C₉H₆Cl₆O₃S
MW: 406,93 g/mol
Point d'ébullition: 450 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Numéro CAS: 959-98-8
ONU: 2761
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité