L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Temperature and Pressure Data Loggers for Process Validation, EBI 12-TP322 or -TP422
Fournisseur: EBRO
1340-6662 1340-6664
EBRO1340-6662EA 7350 EUR InStock
EBRO1340-6662 EBRO1340-6664
Temperature and Pressure Data Loggers for Process Validation, EBI 12-TP322 or -TP422
Enregistreurs de données
Both data loggers are high-precision temperature and pressure loggers designed for process validation in steam sterilisers, batch control, and pharmaceutical applications. With a wide temperature and pressure range and high accuracy, they provide reliable data logging for critical monitoring processes in sterilisation, healthcare, production, and pharmaceutical environments, ensuring accurate validation and quality control.
  • Suitable for steam sterilisers, process validation
  • Temperature range 0 to 150 °C
  • High accuracy up to 0,05 °C
  • Bendable wire probe, Ø1,50
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité