1-Iodoperfluorodécane
Attention
Synonyms: Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
003284-25G 003284-5G
FLUO003284-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003284-25G FLUO003284-5G
1-Iodoperfluorodécane
1-Iodoperfluorodécane
Formule: C₁₀F₂₁I
MW: 645,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001065
Numéro CAS: 423-62-1
EINECS: 207-030-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité