Hexadécafluoro-1-iodo-7-(trifluorométhyl)octane
007077-25G 007077-100G
FLUO007077-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007077-25G FLUO007077-100G
Hexadécafluoro-1-iodo-7-(trifluorométhyl)octane
Hexadécafluoro-1-iodo-7-(trifluorométhyl)octane
Formule: C₉F₁₉I
MW: 595,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153243
Numéro CAS: 865-77-0
EINECS: 212-747-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité