Potassium chlorure 0.005 mol/l (0.005 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Chlorure de potassium
FFCHFF21840500EA 0 EUR InStock
FFCHFF21840500
Potassium chlorure 0.005 mol/l (0.005 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité