Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Chlorure de potassium
FFCHFF8665000EA 512 EUR InStock
FFCHFF8665000
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité