Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potasse caustique
87905.290EA 81.6 EUR InStock
VWRC87905.290DP VWRC87905.290_T 87905.290
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Potassium hydroxyde
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité