Potassium iodure solution saturée dans le eau Reag. Ph. Eur. 1070504
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Iodure de potassium
87911.180EA 98.6 EUR InStock
87911.180
Potassium iodure solution saturée dans le eau Reag. Ph. Eur. 1070504
Potassium iodure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité