Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Permanganate de potassium
FFCHFF0771000EA 40.9 EUR InStock
FFCHFF0771000
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité