Celite® 512, filtre
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0050.1EA 61.9 EUR InStock
ROTH0050.1
Celite® 512, filtre
Celite® 512, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro CAS: 91053-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité