Celite® 535, filtre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0009.2 0009.1
ROTH0009.2EA 25.9 EUR InStock
ROTH0009.2 ROTH0009.1
Celite® 535, filtre
Celite® 535, filtre
Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité