Celite® 545, filtre, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
20199-UEA 407 EUR InStock
20199-U
Celite® 545, filtre, Supelco®
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité