Celite® 545, filtre
Fournisseur: Serva
SERA16391.04EA 0 EUR InStock
SERA16391.04 SERA16391.02
Celite® 545, filtre
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité