Celite® Hyflo® Super Cel, filtre
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0005.1EA 61.9 EUR InStock
ROTH0005.1
Celite® Hyflo® Super Cel, filtre
Celite® Hyflo® Super Cel, filtre
Point d'ébullition: 2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité