Sodium carbonate 2% (p/v) en solution dans le sodium hydroxyde 0,1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbonate de sodium
87929.290EA 143 EUR InStock
87929.290
Sodium carbonate 2% (p/v) en solution dans le sodium hydroxyde 0,1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302
Sodium carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité