L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium carbonate 200 g/l aqueous solution zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
04506.6000 04506.3000 04506.5020 04506.6020
KRAF04506.6000EA 201 EUR InStock
KRAF04506.6000 KRAF04506.3000 KRAF04506.5020 KRAF04506.6020
Sodium carbonate 200 g/l aqueous solution zA
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité