Sodium carbonate 4% en solution dans le sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbonate de sodium
87930.290EA 143 EUR InStock
87930.290
Sodium carbonate 4% en solution dans le sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Sodium carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité