Sodium hydroxyde solution 40% (p/p), Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
0896-07EA 1880 EUR InStock
0896-07 0896-37
Sodium hydroxyde solution 40% (p/p), Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from Water for Injection (WFI) U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 39 - 41%
Store above 16°C (60°F) to prevent freezing ≤5 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1 ppm
Assay (NaOH (in water)) 39 - 41 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Made from Water for Injection U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 5 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité