Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081406 sans carbonates
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de sodium
87938.290EA 138 EUR InStock
87938.290
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081406 sans carbonates
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité