Acide chlorhydrique 0,25% dans le methanol Reag. Ph. Eur. 1053203
Fournisseur: VWR Chemicals
87868.180EA 42.2 EUR InStock
87868.180
Acide chlorhydrique 0,25% dans le methanol Reag. Ph. Eur. 1053203
Acide chlorhydrique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité