Ytterbium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 1.59 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
45620.KSEA 1350 EUR InStock
45620.KS
Ytterbium, cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm, Thickness: 1.59 mm
Ytterbium
Formule: Yb
MW: 173,04 g/mol
Point d'ébullition: 1427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 824 °C
Densité: 6,977 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011286
Numéro CAS: 7440-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité