Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1038100 indicateur redox
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)fer
87702.180EA 108 EUR InStock
87702.180
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1038100 indicateur redox
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité