Mercure (II) nitrate ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dinitrate de mercure
87867.180EA 40.7 EUR InStock
87867.180
Mercure (II) nitrate ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Mercure (II) nitrate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HgN₂O₆
MW: 324,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité