Réactif Ninhydrine Chlorure stanneux Reag. Ph. Eur. 1058301
Fournisseur: VWR Chemicals
87875.180EA 188 EUR InStock
87875.180
Réactif Ninhydrine Chlorure stanneux Reag. Ph. Eur. 1058301
Réactif Ninhydrine Chlorure stanneux
2,2% ninhydrin with 0,09% tin II chloride in aqueous solution.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité