Ninhydrine 1,7% dans l'éthanol 83.3% (v/v) 16.7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Indanetrione hydraté
87877.180EA 67.9 EUR InStock
87877.180_T 87877.180
Ninhydrine 1,7% dans l'éthanol 83.3% (v/v) 16.7% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhydrine
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité