Potassium dichromate 0.7% dans l'acide nitrique 65% (Reactif Nitrochromique) Reag. Ph. Eur. 1059100
Fournisseur: VWR Chemicals
87881.180EA 56.9 EUR InStock
87881.180
Potassium dichromate 0.7% dans l'acide nitrique 65% (Reactif Nitrochromique) Reag. Ph. Eur. 1059100
Potassium dichromate 0.7% dans l'acide nitrique 65% (Reactif Nitrochromique)
The solution bottle should be open for the minimum time required to dispense the solution.
After use, the bottle should be tightly recapped and stored under normal laboratory conditions.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Numéro MDL: MFCD00011367
ONU: 3289
ADR: 6.1 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Starting materials potassium dichromate R / nitric acid R
Performance test passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité